4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0407-1G PC0407-5G
APOSPC0407-1GEA 251 DKK
APOSPC0407-1G APOSPC0407-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molekylvægt: 238.59 g/mol
Kogepunkt: 244
Smeltepunkt: 75
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631576
CAS-nummer: 98187-18-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III