4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 1090 DKK
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631575
CAS-nummer: 261951-87-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III