4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0399-10G PC0399-5G
APOSPC0399-10GEA 1360 DKK
APOSPC0399-10G APOSPC0399-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631493
CAS-nummer: 261951-86-4