2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 2130 DKK
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluen 97%
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃BrF₄
Massefylde: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631569
CAS-nummer: 261951-85-3