3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 164 DKK
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631567
CAS-nummer: 261951-83-1