3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0391-1G PC0391-5G PC0391-10G
APOSPC0391-1GEA 861 DKK
APOSPC0391-1G APOSPC0391-5G APOSPC0391-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631458
CAS-nummer: 261951-82-0
UN nummer: 1760
ADR: 8 III