3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0390-1G
PC0390-5G
PC0390-10G
APOSPC0390-1GEA
164
DKK
APOSPC0390-1G
APOSPC0390-5G
APOSPC0390-10G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631566 CAS-nummer: 261951-81-9 ADR: 6.1,III |