3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0386-1G PC0386-5G PC0386-25G
APOSPC0386-1GEA 959 DKK
APOSPC0386-1G APOSPC0386-5G APOSPC0386-25G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631492
CAS-nummer: 287398-80-5