4-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 273 DKK
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631405
CAS-nummer: 127271-65-2