3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 1260 DKK
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 95%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631491
CAS-nummer: 261951-79-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III