2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0380-5G PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA 985 DKK
APOSPC0380-5G APOSPC0380-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631563
CAS-nummer: 151868-17-6