2-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 4-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
PC0379-100G PC0379-25G PC0379-5G
APOSPC0379-100GEA 3870 DKK
APOSPC0379-100G APOSPC0379-25G APOSPC0379-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 55 °C/0.3mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631629
CAS-nummer: 69409-98-9