4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine, 4-Fluorophenylglycine, H-DL-Phg(4-F)-OH
PC0378-5G PC0378-100G PC0378-25G
APOSPC0378-5GEA 164 DKK
APOSPC0378-5G APOSPC0378-100G APOSPC0378-25G
4-Fluoro-DL-phenylglycine 98%
4-Fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₈FNO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066444
CAS-nummer: 7292-73-1
EINECS: 230-724-4