3-Fluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0377-1G PC0377-5G PC0377-25G
APOSPC0377-1GEA 327 DKK
APOSPC0377-1G APOSPC0377-5G APOSPC0377-25G
3-Fluoro-DL-phenylglycine
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₈FNO₂
Smeltepunkt: 300 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049325
CAS-nummer: 7292-74-2