4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0374-5G
PC0374-1G
PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA
898
DKK
APOSPC0374-5G
APOSPC0374-1G
APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₇F₃OS Smeltepunkt: 49…54 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236342 CAS-nummer: 56456-52-1 |