(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0370-250MG PC0370-1G PC0370-5G PC0370-10G
APOSPC0370-250MGEA 0 DKK
APOSPC0370-250MG APOSPC0370-1G APOSPC0370-5G APOSPC0370-10G
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631536
CAS-nummer: 261951-74-0