5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0369-5G PC0369-1G
APOSPC0369-5GEA 654 DKK
APOSPC0369-5G APOSPC0369-1G
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formel: C9H8FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631529
CAS-nummer: 80141-97-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III