3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0368-5G PC0368-1G PC0368-25G
APOSPC0368-5GEA 763 DKK
APOSPC0368-5G APOSPC0368-1G APOSPC0368-25G
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631535
CAS-nummer: 261951-73-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III