3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0366-10G PC0366-5G PC0366-1G
APOSPC0366-10GEA 1870 DKK
APOSPC0366-10G APOSPC0366-5G APOSPC0366-1G
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631413
CAS-nummer: 261951-72-8