5-Fluor-2-methylbenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 1350 DKK
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluor-2-methylbenzylbromid 97%
5-Fluor-2-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molekylvægt: 203.05 g/mol
Kogepunkt: 84…85 °C/8mmHg
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631528
CAS-nummer: 261951-71-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 II