4-Chlor-3-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 414 DKK
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chlor-3-Fluoranilin 98%
4-Chlor-3-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 226 °C
Smeltepunkt: 59…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090987
CAS-nummer: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III