5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0354-10G PC0354-5G PC0354-1G
APOSPC0354-10GEA 1830 DKK
APOSPC0354-10G APOSPC0354-5G APOSPC0354-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236288
CAS-nummer: 231291-14-8
UN nummer: 2735
ADR: 8 III