5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0353-1G PC0353-5G PC0353-10G
APOSPC0353-1GEA 175 DKK
APOSPC0353-1G APOSPC0353-5G APOSPC0353-10G
5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
5-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Smeltepunkt: 36…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631527
CAS-nummer: 22062-54-0