4-Fluor-3-methylbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0352-10G PC0352-5G PC0352-1G
APOSPC0352-10GEA 1380 DKK
APOSPC0352-10G APOSPC0352-5G APOSPC0352-1G
4-Fluor-3-methylbenzylalkohol 98%
4-Fluor-3-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631427
CAS-nummer: 261951-66-0