3-Fluor-4-methylbenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0351-10G PC0351-1G PC0351-5G PC0351-25G
APOSPC0351-10GEA 1200 DKK
APOSPC0351-10G APOSPC0351-1G APOSPC0351-5G APOSPC0351-25G
3-Fluor-4-methylbenzylalkohol
3-Fluor-4-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Smeltepunkt: 33…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631533
CAS-nummer: 192702-79-7