4-Fluor-3-methylbenzoesyrechlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0350-1G PC0350-25G PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA 164 DKK
APOSPC0350-1G APOSPC0350-25G APOSPC0350-5G
4-Fluor-3-methylbenzoesyrechlorid 98%
4-Fluor-3-methylbenzoesyrechlorid
Formel: C₈H₆ClFO
Kogepunkt: 129…133 °C/17mmHg
Massefylde: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631426
CAS-nummer: 455-84-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II