2,4,5-Trifluorbenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 1210 DKK
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
2,4,5-Trifluorbenzensulfonylchlorid 98%
2,4,5-Trifluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Massefylde: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077600
CAS-nummer: 220227-21-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II