3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0347-1G PC0347-5G PC0347-25G PC0347-100G
APOSPC0347-1GEA 164 DKK
APOSPC0347-1G APOSPC0347-5G APOSPC0347-25G APOSPC0347-100G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236295
CAS-nummer: 231291-13-7