4-Fluor-3-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 186 DKK
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
4-Fluor-3-methylbenzoesyre
4-Fluor-3-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 164…169 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631424
CAS-nummer: 403-15-6