4,5-Difluor-o-phenylendiamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0342-25G PC0342-100G PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA 818 DKK
APOSPC0342-25G APOSPC0342-100G APOSPC0342-5G
4,5-Difluor-o-phenylendiamin
4,5-Difluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆F₂N₂
Smeltepunkt: 131…132 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061131
CAS-nummer: 76179-40-3