4-Fluor-3-methylbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-m-tolylaldehyde, 4-Fluoro-3-tolualdehyde, 4-Fluoro-m-tolualdehyde
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 1410 DKK
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluor-3-methylbenzaldehyd
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Kogepunkt: 208 °C
Massefylde: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631431
CAS-nummer: 135427-08-6