3'-Fluor-4'-methylacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 2950 DKK
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluor-4'-methylacetophenon 98%
3'-Fluor-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Molekylvægt: 152.17 g/mol
Smeltepunkt: 31…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631411
CAS-nummer: 42444-14-4