3-(3,4-Difluorphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0334-25G PC0334-5G PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA 1250 DKK
APOSPC0334-25G APOSPC0334-5G APOSPC0334-1G
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsyre 98%
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₈F₂O₂
Smeltepunkt: 49…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799520
CAS-nummer: 161712-75-0