3-Chlor-5-Fluorphenylacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide
PC0331-1G PC0331-5G PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA 186 DKK
APOSPC0331-1G APOSPC0331-5G APOSPC0331-25G
3-Chlor-5-Fluorphenylacetonitril
3-Chlor-5-Fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038259
CAS-nummer: 493038-93-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III