5-Brom-2-Fluor-m-xylen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0327-1G PC0327-25G PC0327-5G
APOSPC0327-1GEA 164 DKK
APOSPC0327-1G APOSPC0327-25G APOSPC0327-5G
5-Brom-2-Fluor-m-xylen 99%
5-Brom-2-Fluor-m-xylen
Formel: C₈H₈BrF
Kogepunkt: 95 °C/22mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320701
CAS-nummer: 99725-44-7