2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC0322-1G PC0322-5G
APOSPC0322-1GEA 164 DKK
APOSPC0322-1G APOSPC0322-5G
2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molekylvægt: 225.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171532
CAS-nummer: 151504-80-2