3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 164 DKK
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin 98+%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kogepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278479
CAS-nummer: 445-13-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III