2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0315-1G PC0315-10G PC0315-5G
APOSPC0315-1GEA 2140 DKK
APOSPC0315-1G APOSPC0315-10G APOSPC0315-5G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molekylvægt: 216.16 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424497
CAS-nummer: 493036-50-3
UN nummer: 1759
ADR: 8 III