3-(2-fluorphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 436 DKK
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-fluorphenyl)propionsyre 98%
3-(2-fluorphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
Smeltepunkt: 74…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310820
CAS-nummer: 1643-26-1