Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0309-1G PC0309-250MG PC0309-5G
APOSPC0309-1GEA 1920 DKK
APOSPC0309-1G APOSPC0309-250MG APOSPC0309-5G
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₆F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00797559
CAS-nummer: 205445-55-2