3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0304-1G PC0304-5G PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA 164 DKK
APOSPC0304-1G APOSPC0304-5G APOSPC0304-25G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236285
CAS-nummer: 230295-16-6