5-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0292-1G
PC0292-25G
PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA
164
DKK
APOSPC0292-1G
APOSPC0292-25G
APOSPC0292-5G
5-Fluor-2-methoxybenzoesyre
5-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Formel:
C₈H₇FO₃ Molekylvægt: 170.14 g/mol Smeltepunkt: 86…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671765 CAS-nummer: 394-04-7 |