2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 428 DKK
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄F₅N
Molekylvægt: 197.1054 g/mol
Kogepunkt: 195…197 °C
Massefylde: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190121
CAS-nummer: 114973-22-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III