2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0286-1G
PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA
3500
DKK
APOSPC0286-1G
APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₄F₅N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631613 CAS-nummer: 261944-56-3 |