2,3-Difluor-6-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA 240 DKK
APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluor-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042255
CAS-nummer: 82419-26-9