(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0277-5G
PC0277-1G
APOSPC0277-5GEA
2280
DKK
APOSPC0277-5G
APOSPC0277-1G
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Formel:
C₁₀H₅F₁₁O₂ Molekylvægt: 366.13 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00080614 CAS-nummer: 40677-94-9 |