3-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 1210 DKK
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
Formel: C₈H₅ClF₂OS
Kogepunkt: 85…88 °C/8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 261944-16-5
UN nummer: 1760
ADR: 8,III