2,3,6-Trifluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(2,3,6-Trifluorophenyl)acrylic acid
PC0275-5G PC0275-1G
APOSPC0275-5GEA 1090 DKK
APOSPC0275-5G APOSPC0275-1G
2,3,6-Trifluorkanelsyre 98%
2,3,6-Trifluorkanelsyre
Formel: C₉H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061213
CAS-nummer: 230295-12-2