5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 1810 DKK
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00830811
CAS-nummer: 230295-11-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III