2-Fluorbenzensulfonamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0267-1G PC0267-25G PC0267-5G
APOSPC0267-1GEA 110 DKK
APOSPC0267-1G APOSPC0267-25G APOSPC0267-5G
2-Fluorbenzensulfonamid 97%
2-Fluorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
Smeltepunkt: 162…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042283
CAS-nummer: 30058-40-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III